Trimethylphosphinoxid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
30394.03EA 151 EUR
30394.03 30394.06
Trimethylphosphinoxid
Trimethylphosphine oxide
Formel: C₃H₉OP
Molecular Weight: 92,08 g/mol
Schmelzpunkt: 140…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013910
CAS-Nummer: 676-96-0
EINECS: 211-633-9