4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24246.06EA 182 EUR
B24246.06 B24246.03
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 175…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631592
CAS-Nummer: 261952-01-6