4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32534.03EA 102 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631591
CAS-Nummer: 120985-64-0