2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
|
Achtung
|
H32718.03EA
57.1
EUR
H32718.03
H32718.06
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₃F₇O₂ Molecular Weight: 276,11 g/mol Schmelzpunkt: 111…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258669 CAS-Nummer: 1017777-41-1 |