3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
|
Achtung
|
H33972.MDEA
28.4
EUR
H33972.MD
H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,15 g/mol Schmelzpunkt: 161…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185681 CAS-Nummer: 1214384-93-6 |