2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%, JRD
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31956.03EA 46 EUR
H31956.03 H31956.06
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%, JRD
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743917
CAS-Nummer: 25922-41-2