4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4954-1GEA 21.8 EUR
COBBCA-4954-1G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MDL: MFCD07787468
CAS-Nummer: 320-31-0