3,6-Difluorsalicylsäure ≥97%
|
Achtung
|
H32209.03EA
194.48
EUR
H32209.03
3,6-Difluorsalicylsäure ≥97%
3,6-Difluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₄F₂O₃ Molecular Weight: 174,10 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275285 CAS-Nummer: 749230-37-3 |