2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Lieferant: Molekula
MOLE11580911-5GEA 0 EUR
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
MDL: MFCD00020183
CAS-Nummer: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6