2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348010EA
273
EUR
EHERC13348010
2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO Molecular Weight: 211,6880 g/mol |
MDL:
MFCD00267498 CAS-Nummer: 32428-71-0 |