2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L13136.06EA 57.5 EUR
L13136.06
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid ≥96%
2-Chlor-N-(2,6-diethylphenyl)acetamid
Formel: C₁₂H₁₆ClNO
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124800
CAS-Nummer: 6967-29-9