trans-1,3-Pentadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL111805-5GEA 377 EUR
SIAL111805-5G SIAL111805-1G
trans-1,3-Pentadien, Sigma-Aldrich®
trans-1,3-Pentadiene
Formel: C₅H₈
MDL: MFCD00009295
CAS-Nummer: 2004-70-8
EINECS: 217-909-5