3-Methyl-1,4-pentadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL68287-5MLEA 0 EUR
SIAL68287-5ML
3-Methyl-1,4-pentadien, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,4-pentadiene
Formel: C₆H₁₀
MDL: MFCD00008634
CAS-Nummer: 1115-08-8
EINECS: 214-221-7