Aluminiumantimonid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
43455.06EA
180
EUR
43455.06
43455.14
Aluminiumantimonid ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Formel:
AlSb Molecular Weight: 148,73 g/mol Schmelzpunkt: 1050 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014154 CAS-Nummer: 25152-52-7 EINECS: 246-667-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III |