Tetrabutylammoniumhydroxid 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIAL86863-500MLEA 160 EUR
SIAL86863-500ML SIAL86863-100ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II