2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan ≥97%
Lieferant: ABCR GMBH
Achtung
ABCRAB165343.0005EA 0 EUR
ABCRAB165343.0005 L19056.06 L19056.14
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel: C₇H₁₅BO₃
Molecular Weight: 158,01 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (228 mmHg)
Dichte: 0,966
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093086
CAS-Nummer: 1195-66-0
ADR: 3,III