2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL417149-100MLEA 335 EUR
SIAL417149-100ML SIAL417149-5ML SIAL417149-25ML
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Sigma-Aldrich®
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel: C₉H₁₉BO₃
Molecular Weight: 186,06 g/mol
MDL: MFCD00192241
CAS-Nummer: 61676-62-8