2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL11000.POREA
0
EUR
CHMPFL11000.POR
FLUO010803.25G
FLUO010803.100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel:
C₉H₁₉BO₃ Molecular Weight: 186,06 g/mol |
MDL:
MFCD00192241 CAS-Nummer: 61676-62-8 |