N,N'-Diisopropylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17114.22EA 359 EUR
A17114.22 A17114.14
N,N'-Diisopropylethylendiamin 97%
N,N'-Diisopropylethylendiamin
Formel: C₈H₂₀N₂
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Dichte: 0,798
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008864
CAS-Nummer: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3,III