4-Amino-3,5-difluorphenol 98%
Achtung
H32493.03EA 141 EUR
H32493.03 H32493.MD
4-Amino-3,5-difluorphenol 98%
4-Amino-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molecular Weight: 145,11 g/mol
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094491
CAS-Nummer: 135086-76-9