3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33944.06EA 276 EUR
H33944.06 H33944.03
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril ≥97%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783224
CAS-Nummer: 1352999-93-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III