2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33876.03EA 39.2 EUR
H33876.03 H33876.06
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril ≥97%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652437
UN: 3276
ADR: 6.1,III