2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2398-1GEA
19.7
EUR
COBBBB-2398-1G
COBBBB-2398-5G
COBBBB-2398-25G
2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol |
MDL:
MFCD05664239 CAS-Nummer: 170981-26-7 |