3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H34405.09EA 186.16 EUR
H34405.09 H34405.03
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00598205
CAS-Nummer: 22174-29-4