Dibenzylphthalat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16170000EA
57
EUR
EHERC16170000
Dibenzylphthalat
Dibenzylphthalat
Formel:
C₂₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 346,39 |
MDL:
MFCD00014437 CAS-Nummer: 523-31-9 EINECS: 208-344-5 |