2'-Ethylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00639.10EA
0
EUR
MAYBTL00639.10
MAYBTL00639.50
MAYBTL00639.1
2'-Ethylacetanilid
2'-Ethylacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₃NO |
CAS-Nummer:
33098-65-6 EINECS: 000-000-0 |