3,6-Dichlorpicolinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36758-250MGEA 79.1 EUR
36758-250MG
3,6-Dichlorpicolinsäure, Supelco®
3,6-Dichlorpicolinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192,00 g/mol
MDL: MFCD00078655
CAS-Nummer: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4