Chlorbis(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25886.03EA 150 EUR
H25886.03 H25886.06
Chlorbis(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Chlorbis(4-chlorphenyl)phosphin
Formel: C₁₂H₈Cl₃P
Molecular Weight: 289,53 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909564
CAS-Nummer: 13685-26-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II