Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin 98%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H25890.03EA
87.2
EUR
H25890.03
H25890.06
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin 98%, Stäbe
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClP Molecular Weight: 248,688 g/mol Siedepunkt: 174…178 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038733 CAS-Nummer: 36042-94-1 EINECS: 000-000-0 UN: 1760 ADR: 8,II |