3-Brom-p-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1573-5GEA
46.3
EUR
COBBAN-1573-5G
COBBAN-1573-1G
3-Brom-p-anisidin
3-Brom-p-anisidin
Formel:
C₇H₈BrNO |
MDL:
MFCD04094339 CAS-Nummer: 19056-41-8 |