2-Brom-4-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2382-5GEA 110 EUR
COBBHC-2382-5G
2-Brom-4-iodtoluol
2-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,9300 g/mol
MDL: MFCD07779014
CAS-Nummer: 26670-89-3