4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0668-25GEA
168
EUR
COBBOT-0668-25G
COBBOT-0668-1G
COBBOT-0668-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,04 g/mol |
MDL:
MFCD08059527 CAS-Nummer: 400-72-6 |