Di-n-octylphthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31301-250MGEA 39.8 EUR
31301-250MG
Di-n-octylphthalat, Supelco®
Di-n-octylphthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molecular Weight: 390,56 g/mol
MDL: MFCD00015292
CAS-Nummer: 117-84-0
EINECS: 204-214-7