Dinonylphthalat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16174800EA
44
EUR
EHERC16174800
Dinonylphthalat
Dinonylphthalat
Formel:
C₂₆H₄₂O₄ |
MDL:
MFCD00036237 CAS-Nummer: 84-76-4 EINECS: 201-560-0 UN: 3082 ADR: 9,III |