Diisopropylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL80137-50MLEA 185 EUR
SIAL80137-50ML
Diisopropylphthalat, Sigma-Aldrich®
Diisopropylphthalat
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Molecular Weight: 250,2903 g/mol
MDL: MFCD00053717
CAS-Nummer: 605-45-8
EINECS: 210-086-3