Ethyl-3-methoxypropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43946.1000EA
64.4
EUR
8.43946.1000
Ethyl-3-methoxypropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methoxypropionat
Formel:
C₆H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143172 CAS-Nummer: 10606-42-5 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |