1-Brompropan-[D7] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with copper
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL614874-5GEA 1440 EUR
SIAL614874-5G
1-Brompropan-[D7] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1-Brompropan-[D7]
Formel: C₃D₇Br
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074113
UN: 2344
ADR: 3,III