5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO017298-10GEA
470
EUR
FLUO017298-10G
FLUO017298-5G
FLUO017298-25G
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₇H₆N₂S |
MDL:
MFCD00173945 CAS-Nummer: 1457-93-8 |