4'-(1,2,4-Triazol-4-yl)acetanilid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L13628.03EA 27.4 EUR
L13628.03 L13628.06
4'-(1,2,4-Triazol-4-yl)acetanilid ≥99%
4'-(1,2,4-Triazol-4-yl)acetanilid
Formel: C₁₀H₁₀N₄O
Schmelzpunkt: 284…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075653
CAS-Nummer: 154594-15-7
EINECS: 000-000-0