6,8-Dimethyl-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12010.POREA 0 EUR
CHMPFL12010.POR FLUO012010.5G
6,8-Dimethyl-3-formylchromon
6,8-Dimethyl-3-formylchromon
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MDL: MFCD00192182
CAS-Nummer: 42059-75-6
EINECS: 000-000-0