4-Thioanisolmagnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL561762-50MLEA 278 EUR
SIAL561762-50ML
4-Thioanisolmagnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
4-Thioanisolmagnesiumbromid
Formel: C₇H₇BrMgS
CAS-Nummer: 18620-04-7