1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
42994-25MGEA 139 EUR
42994-25MG
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon, Supelco®
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₁NO₂
MDL: MFCD00001220
CAS-Nummer: 82-28-0
EINECS: 201-408-3