1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972111EA 85 EUR
EHERC12972111
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₁NO₂
MDL: MFCD00001220
CAS-Nummer: 82-28-0
EINECS: 201-408-3