2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPCC14612.250EA 0 EUR
CHMPCC14612.250 CHMPCC14612.1
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S₂
Molecular Weight: 210,0810 g/mol
MDL: MFCD03086112
CAS-Nummer: 132898-95-4