2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2181-1GEA 526 EUR
COBBBB-2181-1G
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
2,2'-Bithiophen-5-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S₂
Molecular Weight: 210,0810 g/mol
MDL: MFCD03086112
CAS-Nummer: 132898-95-4