2-Amino-7-bromchinazolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1754-1GEA 208 EUR
COBBPY-1754-1G
2-Amino-7-bromchinazolin
2-Amino-7-bromoquinazoline
Formel: C₈H₆BrN₃
MDL: MFCD09027698
CAS-Nummer: 190274-15-8