2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM06358.0003EA 0 EUR
MAYBKM06358.0003
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Molecular Weight: 234,68 g/mol
MDL: MFCD00068049
CAS-Nummer: 73713-79-8
UN: 3261
ADR: 8,III