2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
Lieferant: ABCR GMBH
MAYBCC09201DAEA
0
EUR
MAYBCC09201DA
ABCRCC09201.0001
MAYBCC09201CB
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₂S Molecular Weight: 180,19 g/mol |
MDL:
MFCD01647555 CAS-Nummer: 16405-98-4 |