2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
CHMPCFF54.10EA 1550 EUR
CHMPCFF54.10 CHMPCFF54.2.5 FLUO017046.1G FLUO017046.10G FLUO017046-2.5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
MDL: MFCD01647555
CAS-Nummer: 16405-98-4