2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
MAYBCC09204CBEA 0 EUR
MAYBCC09204CB MAYBCC09204DA
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbaldehyd
Formel: C₇H₄N₂OS
MDL: MFCD00457949
CAS-Nummer: 71605-72-6